Benzothiazol-2-ol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A16648.06EA
41.6
EUR
A16648.06
A16648.14
Benzothiazol-2-ol ≥98%
Benzothiazol-2-ol
Formula:
C₇H₅NOS MW: 151,18 g/mol Pto. de fusión: 136…140 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00022868 Núm. CAS: 934-34-9 EINECS: 213-281-1 |