1,4-Thioxane ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
A18052.14EA 92.9 EUR
A18052.14 A18052.06
1,4-Thioxane ≥98%
1,4-Thioxane
Formula: C₄H₈OS
MW: 104,17 g/mol
Pto. Ebullición: 147…148 °C
Densidad: 1,114
Pto. de inflamación: 42 °C (107 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006573
Núm. CAS: 15980-15-1
EINECS: 240-117-6
ADR: 3,III