5-Indoleboronic acid 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H27008.03EA
94.1
EUR
H27008.03
5-Indoleboronic acid 95%
5-Indoleboronic acid
Formula:
C₈H₈BNO₂ MW: 160,97 g/mol Pto. de fusión: 170…175 °C |
Número MDL:
MFCD01319013 Núm. CAS: 144104-59-6 |