4-Indoleboronic acid 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H53037.MDEA
112
EUR
H53037.MD
H53037.03
4-Indoleboronic acid 95%
4-Indoleboronic acid
Formula:
C₈H₈BNO₂ MW: 160,97 g/mol |
Número MDL:
MFCD03095175 Núm. CAS: 220465-43-0 |