4-Indoleboronic acid pinacol ester ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
H52325.MDEA 58.7 EUR
H52325.MD H52325.06 H52325.03
4-Indoleboronic acid pinacol ester ≥97%
4-Indoleboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₄H₁₈BNO₂
MW: 243,11
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08689896
Núm. CAS: 388116-27-6