Furfuryl methyl sulphide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAF0245-25GEA 57 EUR
TCIAF0245-25G
Furfuryl methyl sulphide ≥98.0% (por GC)
Furfuryl methyl sulphide
Formula: C₆H₈OS
MW: 128,19 g/mol
Pto. de inflamación: 63°C
Número MDL: MFCD00009604
Núm. CAS: 1438-91-1
EINECS: 215-874-0
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/88/47/28968847.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 98.0 %