Furfuryl isopropyl sulphide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAF0742-25GEA 248 EUR
TCIAF0742-25G
Furfuryl isopropyl sulphide ≥98.0% (por GC)
Furfuryl isopropyl sulphide
Formula: C₈H₁₂OS
MW: 156,25 g/mol
Pto. Ebullición: 80°C
Pto. de inflamación: 76°C
Número MDL: MFCD00040265
Núm. CAS: 1883-78-9
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/92/86/28969286.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %