Furfuryl methyl disulphide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAF0561-5GEA 51 EUR
TCIAF0561-5G
Furfuryl methyl disulphide ≥98.0% (por GC)
Furfuryl methyl disulphide
Formula: C₆H₈OS₂
MW: 160,2571 g/mol
Pto. Ebullición: 61°C
Pto. de inflamación: 90°C
Número MDL: MFCD00012326
Núm. CAS: 57500-00-2
EINECS: 260-773-7
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/91/24/28969124.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %