6-Fluoro-3-formylchromone ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H32857.03EA 30.2 EUR
H32857.03
6-Fluoro-3-formylchromone ≥97%
6-Fluoro-3-formylchromone
Formula: C₁₀H₅FO₃
MW: 192,15 g/mol
Pto. de fusión: 155…160 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00139060
Núm. CAS: 69155-76-6