2-Amino-3-formylchromone ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAA2415-1GEA 111 EUR
TCIAA2415-1G
2-Amino-3-formylchromone ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
2-Amino-3-formylchromone
Formula: C₁₀H₇NO₃
MW: 189,1675 g/mol
Pto. de fusión: 250°C
Número MDL: MFCD00191735
Núm. CAS: 61424-76-8
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/99/28930599.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %