2-(1-Piperidinyl)phenol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
L07630.06EA 189 EUR
L07630.06 L07630.03
2-(1-Piperidinyl)phenol ≥98%
2-(1-Piperidinyl)phenol
Formula: C₁₁H₁₅NO
Pto. de fusión: 73…76 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051687
Núm. CAS: 65195-20-2