Difurfuryl sulphide 96%
Proveedor: Thermo Scientific
ACRO265080050EA 55.2 EUR
ACRO265080050
Difurfuryl sulphide 96%
Difurfuryl sulphide
Formula: C₁₀H₁₀O₂S
MW: 194,2500 g/mol
Pto. Ebullición: 135…143 °C (14 mmHg)
Pto. de fusión: 30…32 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010081
Núm. CAS: 13678-67-6
EINECS: 237-172-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to brown Low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %