Furfuryl disulphide ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAD1384-25GEA 79 EUR
TCIAD1384-25G
Furfuryl disulphide ≥95.0% (por GC)
Furfuryl disulphide
Formula: C₁₀H₁₀O₂S₂
MW: 226,3152 g/mol
Pto. Ebullición: 121°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00010082
Núm. CAS: 4437-20-1
EINECS: 224-649-6
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/82/34/28978234.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %