Tetramethytetraselenafulvalene 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
ACRO346502500EA 263 EUR
ACRO346502500 ACRO346500500
Tetramethytetraselenafulvalene 97%
Tetramethytetraselenafulvalene
Formula: C₁₀H₁₂Se₂
Pto. de fusión: 265…270 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011507
Núm. CAS: 55259-49-9
UN: 3283
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Red to violet Crystalline powder
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
NMR (1H-NMR) ≥96.0 %