1,4-Dioxene ≥98%
Peligro
H33597.06EA 217 EUR
H33597.06
1,4-Dioxene ≥98%
1,4-Dioxene
Formula: C₄H₆O₂
MW: 86,09 g/mol
Pto. Ebullición: 94…96 °C
Densidad: 1,08
Pto. de inflamación: 1 °C (34 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00082537
Núm. CAS: 543-75-9
ADR: 3,II