trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Proveedor: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0330.00EA 1064 EUR
PROOMM0330.00
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Formula: C₈H₁₅NO₂
MW: 157,21 g/mol
Número MDL: MFCD00001466
Núm. CAS: 1197-18-8
EINECS: 214-818-2