Ebselen, Millipore®
Proveedor: Merck Millipore Calbiochem
Peligro
324483-5EA 143 EUR
324483-5
Ebselen, Millipore®
Ebselen
Formula: C₁₃H₉NOSe
MW: 274,20 g/mol
Número MDL: MFCD00210937
Núm. CAS: 60940-34-3
UN: 3283
ADR: 6.1,III