Ebselen 99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
ACRO300572500EA
1170
EUR
ACRO300572500
Ebselen 99%
Ebselen
Formula:
C₁₃H₉NOSe MW: 274,20 g/mol Pto. de fusión: 178…181 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00210937 Núm. CAS: 60940-34-3 UN: 3283 ADR: 6.1,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Yellow to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 179 to 184 °C |
GC | ≥98.5 % |