Scandium(III) perchlorate 50% (w/w) en solución acuosa, grado reactivo
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
40579.NAEA
111
EUR
40579.NA
Scandium(III) perchlorate 50% (w/w) en solución acuosa, grado reactivo
Scandium(III) perchlorate
Formula:
Cl₃O₁₂Sc MW: 451,42 g/mol (343,30 anhy) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00243289 Núm. CAS: 14066-05-8 EINECS: 237-914-6 ADR: 5.1,II |