Isoquinolin-N-oxide ≥50% (w/v) in water
Atención
L14794.06EA 34.1 EUR
L14794.06 L14794.14
Isoquinolin-N-oxide ≥50% (w/v) in water
Isoquinolin-N-oxide
Formula: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006903
Núm. CAS: 1532-72-5
EINECS: 216-242-7