Methylmagnesium chloride 3 M in THF
Peligro
Packaged under argon in resealable ChemSeal™ bottles.
42101.JUEA 145 EUR
42101.JU 42101.JS
Methylmagnesium chloride 3 M in THF
Methylmagnesium chloride
Formula: CH₃ClMg
MW: 74,79 g/mol
Densidad: 1,013
Pto. de inflamación: –17 °C (1 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000468
EINECS: 211-629-7
UN: 3399
ADR: 4.3,I