4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥98%
|
Atención
|
H52524.03EA
497
EUR
H52524.03
H52524.MD
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥98%
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formula:
C₉H₁₀BF₃O₃ MW: 233,98 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07363789 Núm. CAS: 871329-83-8 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...