5-Chloro-2-methylphenylboronic acid ≥97%
Atención
H52994.06EA 162 EUR
H52994.06
5-Chloro-2-methylphenylboronic acid ≥97%
5-Chloro-2-methylphenylboronic acid
Formula: C₇H₈BClO₂
MW: 170,40 g/mol
Pto. de fusión: 162…166 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03411939
Núm. CAS: 148839-33-2