3-Chloro-5-methylphenylboronic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H53179.03EA 286 EUR
H53179.03
3-Chloro-5-methylphenylboronic acid ≥98%
3-Chloro-5-methylphenylboronic acid
Formula: C₇H₈BClO₂
MW: 170,40 g/mol
Pto. de fusión: 235…238 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09027241
Núm. CAS: 913836-14-3