4-(Trifluoromethylthio)benzyl bromide ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
L19205.03EA
78.4
EUR
L19205.03
L19205.06
L19205.MD
4-(Trifluoromethylthio)benzyl bromide ≥97%
4-(Trifluoromethylthio)benzyl bromide
Formula:
C₈H₆BrF₃S MW: 271,10 g/mol Pto. Ebullición: 115…118 °C (13 mmHg) Pto. de fusión: 53…56 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00129189 Núm. CAS: 21101-63-3 UN: 3261 ADR: 8,II |