3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥97%
H51713.03EA 261 EUR
H51713.03
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥97%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₃H₁₅BBrF₃O₂
MW: 350,97 g/mol
Pto. de fusión: 50…52 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12405333
Núm. CAS: 479411-92-2