4-tert-Butyl-3-nitrophenylboronic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H52883.03EA 424 EUR
H52883.03 H52883.MD
4-tert-Butyl-3-nitrophenylboronic acid ≥98%
4-tert-Butyl-3-nitrophenylboronic acid
Formula: C₁₀H₁₄BNO₄
MW: 223,04 g/mol
Pto. de fusión: 52…54 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07363743
Núm. CAS: 871329-54-3