1-Dodecylboronic acid pinacol ester ≥98%
H31186.03EA
55.3
EUR
H31186.03
H31186.06
1-Dodecylboronic acid pinacol ester ≥98%
1-Dodecylboronic acid pinacol ester
Formula:
C₁₈H₃₇BO₂ MW: 296,31 g/mol Pto. Ebullición: 123 °C (0,2 mmHg) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD12546195 Núm. CAS: 177035-82-4 |