1-Decylboronic acid pinacol ester ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
H30403.14EA 554 EUR
H30403.14 H30403.03 H30403.06
1-Decylboronic acid pinacol ester ≥98%
1-Decylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₆H₃₃BO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12546186
Núm. CAS: 141091-38-5