2-(1H-Pyrazol-5-yl)aniline ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
|
Atención
|
TCIAP1902-1GEA
321
EUR
TCIAP1902-1G
2-(1H-Pyrazol-5-yl)aniline ≥97.0% (por GC)
2-(1H-Pyrazol-5-yl)aniline
Formula:
C₉H₉N₃ Pto. de fusión: 129°C |
Número MDL:
MFCD09028476 Núm. CAS: 111562-32-4 |
![]() |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 95.0 % |