2-Amino-4-(2-pyridyl)thiazole 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H58554.04EA 352 EUR
H58554.04
2-Amino-4-(2-pyridyl)thiazole 97%
2-Amino-4-(2-pyridyl)thiazole
Formula: C₈H₇N₃S
MW: 177,22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00460417
Núm. CAS: 30235-26-8