2-Amino-4-(4-bromophenyl)-5-methylthiazole 97%
Peligro
H58657.06EA 321 EUR
H58657.06
2-Amino-4-(4-bromophenyl)-5-methylthiazole 97%
2-Amino-4-(4-bromophenyl)-5-methylthiazole
Formula: C₁₀H₉BrN₂S
MW: 269,16 g/mol
Pto. de fusión: 151…153 °C
Número MDL: MFCD00170268
Núm. CAS: 65705-44-4