Espectrofotómetro UV/Vis, UV-6300PC
Proveedor: VWR, part of Avantor
VWR®
VWRU10037-442EA 0 EUR
VWRU10037-442 634-6041
Espectrofotómetro UV/Vis, UV-6300PC
Espectrofotómetros y espectrómetros Espectrofotómetros UV/Vis
Espectrofotómetro UV/Vis diseñado para aplicaciones, entre las que se incluyen la investigación general, el uso en laboratorios farmacéuticos, bioquímicos y clínico, el desarrollo de nuevos materiales y el control de calidad.
  • Fotometría estándar: Absorción, transmisión, concentración
  • Análisis cuantitativo y cinética, barrido de longitud de onda múltiple, barrido de espectro
  • ADN/ARN y análisis de proteínas
  • Control interno mediante teclado (control por PC opcional)
  • Software UV-Vis Analyst suministrado, que ofrece un procesado y una recopilación de datos más potentes y elimina el límite de capacidad de almacenamiento
Información de suministro: Se suministra con 4 cubetas de vidrio óptico, 2 cubetas de cuarzo, funda para el polvo, cable USB, unidad de memoria USB (8 GB), software UV-Vis Analyst para el control por ordenador, soportes de cubetas para muestra y referencia y cables de alimentación con enchufes UK, CH y UE.