Etanol 50% (v/v)
Peligro
VWRS5988.9025EA 0 EUR
VWRS5988.9025
Etanol 50% (v/v)
Etanol
Formula: C₂H₅OH
MW: 46,07 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003568
Núm. CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3,III