Pantallas faciales de soldadura, Blocus
Proveedor: Bollé Safety
Blocus
111-0974EA 28.1 EUR
111-0974
Pantallas faciales de soldadura, Blocus
Protectores faciales
Casco de Zytel con pantalla facial para aplicaciones de soldadura por arco eléctrico.
  • Con ventana fija o abatible
Peso: 435 g
Certificaciones: EN 175
Información para pedidos: La máscara se suministra vacía, sin filtro ni arnés.