Dispensador de cubrezapatos, BootieButler®
Proveedor: Protexer
BootieButler®
113-6836EA 538 EUR
113-6836
Dispensador de cubrezapatos, BootieButler®
Dispensadores de EPI
Este dispensador de cubrezapatos está diseñado para su uso en zonas con bajo uso de cubrezapatos.
  • 55 pares de cubrezapatos a la vez
  • Funcionamiento sin necesidad de usar las manos, tiempo de colocación reducido
  • Para una mayor seguridad de los trabajadores y cumplimiento de las normativas
  • Tamaño pequeño y sencillo de limpiar para instalaciones temporales y fácil transporte entre lugares de trabajo
  • Acero inoxidable, acero pintado y plástico ABS de alto impacto
Weight: 11,4 kg