VWR® Lisbon, Cubregafas
Proveedor: VWR
Lisbon
111-0930EA 4.9 EUR
111-0930
VWR® Lisbon, Cubregafas
Gafas
Gafas de visita con lente de policarbonato transparente de diseño envolvente y con ventilación indirecta.
  • Con tratamiento antiarañazos y antivaho
  • Protección de frontal integrada
  • Protección lateral con ventilación
Peso: 46 g
Certificaciones: Conforme con EN 166, EN 170; VWR® EN 166 FT CE (Cuadro); VWR® 2C-1,2 1 FT (Lente).