VWR® Oslo, Gafas de seguridad
Proveedor: VWR
Oslo
111-0932EA 6.1 EUR
111-0932
VWR® Oslo, Gafas de seguridad
Gafas
Gafas de seguridad con lente de policarbonato transparente de diseño envolvente y ventilación indirecta.
  • Con tratamiento antiarañazos y antivaho
  • Protectores laterales integrados
  • Protección de frontal integrada
  • Longitud de la patilla ajustable
Peso: 35 g
Certificaciones: Conforme con EN 166, EN 170; VWR® EN 166 FT CE (Cuadro); VWR® 2C-1,2 1 FT (Lente)