VWR® Vienna, Gafas de seguridad
Proveedor: VWR
Vienna
111-0931EA 9.9 EUR
111-0931
VWR® Vienna, Gafas de seguridad
Gafas
Gafas de seguridad ligeras con lente de policarbonato transparente.
  • Antivaho, con tratamiento antiarañazos/antivaho
  • Con ajuste pantascópico para modificar el ángulo
  • Protección de frontal moldeada
  • Longitud de la patilla ajustable
Peso: 26 g
Certificaciones: Conforme con EN 166, EN 170; VWR® EN 166 FT CE (Cuadro); VWR® 2C-1,2 1 FT (Lente).