4-(1-Hydroxypropyl)benzotrifluoride ≥98%
H32936.09EA
189
EUR
H32936.09
4-(1-Hydroxypropyl)benzotrifluoride ≥98%
4-(1-Hydroxypropyl)benzotrifluoride
Formula:
C₁₀H₁₁F₃O MW: 204,19 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07773046 Núm. CAS: 67081-98-5 |