3-Aminocrotónato de metilo ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAA1001-500GEA 76 EUR
TCIAA1001-500G TCIAA1001-25G
3-Aminocrotónato de metilo ≥98.0% (by titrimetric analysis)
3-Aminocrotónato de metilo
Formula: C₅H₉NO₂
MW: 115,13 g/mol
Número MDL: MFCD00008072
Núm. CAS: 14205-39-1
EINECS: 238-056-5
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/87/49/28928749.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 81.0 to 85.0 deg-C