4'-(Methoxycarbonyl)benzo-15-crown-5 (4'-(Methoxycarbonyl)benzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane) ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAM1489-1GEA 504 EUR
TCIAM1489-1G
4'-(Methoxycarbonyl)benzo-15-crown-5 (4'-(Methoxycarbonyl)benzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane) ≥96.0% (por GC)
4'-(Methoxycarbonyl)benzo-15-crown-5 (4'-(Methoxycarbonyl)benzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane)
Formula: C₁₆H₂₂O₇
Pto. de fusión: 82°C
Número MDL: MFCD06797129
Núm. CAS: 56683-56-8
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/57/42/28975742.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Solubility in Methanol almost transparency