6,6'-Di-terc-butil-4,4'-tiodi-o-cresol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAT1672-25GEA 47 EUR
TCIAT1672-25G
6,6'-Di-terc-butil-4,4'-tiodi-o-cresol ≥98.0% (por GC)
6,6'-Di-terc-butil-4,4'-tiodi-o-cresol
Formula: C₂₂H₃₀O₂S
Número MDL: MFCD00008823
Núm. CAS: 96-66-2
EINECS: 202-522-6
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/56/60/28995660.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 125.0 to 128.0 deg-C