8-Octanolactama ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAO0162-10GEA 116 EUR
TCIAO0162-10G
8-Octanolactama ≥98.0% (por GC)
8-Octanolactama
Formula: C₈H₁₅NO
MW: 141,21
Pto. Ebullición: 151°C
Número MDL: MFCD00003273
Núm. CAS: 935-30-8
EINECS: 213-300-3
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/04/54/28990454.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 78.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency