1,3-Benzoxazol-6-amina 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
H34485.MDEA 82.3 EUR
H34485.MD H34485.03 H34485.06
1,3-Benzoxazol-6-amina 95%
1,3-Benzoxazol-6-amina
Formula: C₇H₆N₂O
MW: 134,10
Pto. de fusión: 95…97 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03791187
Núm. CAS: 177492-52-3