4,6-Dicloro-5-metoxipirimidina ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
H58262.MDEA 28.3 EUR
H58262.MD
4,6-Dicloro-5-metoxipirimidina ≥97%
4,6-Dicloro-5-metoxipirimidina
Formula: C₅H₄Cl₂N₂O
MW: 179,01
Pto. de fusión: 50…56 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00087680
Núm. CAS: 5018-38-2
EINECS: 225-699-1