Acridine orange (hemizinc salt)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAA0132-25GEA 31 EUR
TCIAA0132-25G
Acridine orange (hemizinc salt)
Acridine orange (hemizinc salt)
Formula: C₁₇H₂₀ClN₃·HCl·½ZnCl₂
MW: 369,96 g/mol
Número MDL: MFCD00081043
Núm. CAS: 10127-02-3
EINECS: 233-353-6
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/75/80/28927580.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark red to Brown powder to crystal
Lambda max. 490.0 to 494.0 nm (H2O)
Absorbance (E1%1cm) min. 900 (H2O, 490.0 to 494.0 nm)