Amido negro 10B ≥95.0% (by HPLC) para electroforesis
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
Sinónimos: 4-Amino-5-hidroxi-3-(4-nitrofenilazo)-6-(fenilazo)naftaleno-2,7-disulfonato de sodio
TCIAA2097-5GEA 15 EUR
TCIAA2097-5G
Amido negro 10B ≥95.0% (by HPLC) para electroforesis
4-Amino-5-hidroxi-3-(4-nitrofenilazo)-6-(fenilazo)naftaleno-2,7-disulfonato de sodio
Formula: C₂₂H₁₄N₆Na₂O₉S₂
MW: 616,49 g/mol
Número MDL: MFCD00004017
Núm. CAS: 1064-48-8
EINECS: 213-903-1
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/02/53/28930253.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Lambda max. 616.0 to 620.0 nm (H2O)
Absorbance (E1%1cm) min. 700 (H2O, 616.0 to 620.0 nm)
Functionality test to pass test