1,2-Bis(di(pentafluorophenyl)phosphino)ethane ≥97.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAB3428-1GEA 97 EUR
TCIAB3428-1G
1,2-Bis(di(pentafluorophenyl)phosphino)ethane ≥97.0% (by HPLC)
1,2-Bis(di(pentafluorophenyl)phosphino)ethane
Formula: C₂₆H₄F₂₀P₂
MW: 758,226 g/mol
Número MDL: MFCD00058841
Núm. CAS: 76858-94-1
ADR: 6.1,III
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/47/99/28934799.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Melting point 193.0 to 197.0 deg-C