Purpura de m-cresol
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAM0074-1GEA
16
EUR
TCIAM0074-1G
TCIAM0074-25G
Purpura de m-cresol
Purpura de m-cresol
Formula:
C₂₁H₁₈O₅S MW: 382,43 g/mol |
Número MDL:
MFCD00005871 Núm. CAS: 2303-01-7 EINECS: 218-960-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Yellow to Brown to Dark green powder to crystaline |
Transition interval (pH) | (red)1.2 ~ 2.8 (yellow), (yellow)7.4 ~ 9.0 (purple) |
Lambda max. | 432.0 to 436.0 nm |
Absorbance | min. 0.360 (10 mg/L, pH 7.0, 432.0 to 436.0 nm) |